Tlačiť
Ammonium trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ammoniumtrifluoroacetate, Trifluoroacetic acid ammonium salt
218860250 218861000
ACRO218860250EA 73 EUR
ACRO218860250 ACRO218861000
Ammonium trifluoroacetate 98%
Ammonium trifluoroacetate
Vzorec: C₂H₄F₃NO₂
Teplota tavenia: 122…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012615
Číslo CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %