Tlačiť
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
215331000 215335000 215330025
ACRO215331000EA 38.35 EUR
ACRO215331000 ACRO215335000 ACRO215330025
Sodium dihydrogen citrate, anhydrous 99%, pure
Sodium dihydrogen citrate
Vzorec: C₆H₇NaO₇
Mw: 214.11
Teplota tavenia: 209…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013067
Číslo CAS: 18996-35-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %