Tlačiť
Benzyl cinnamate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
215291000 215295000 215290050
ACRO215291000EA 58.88 EUR
ACRO215291000 ACRO215295000 ACRO215290050
Benzyl cinnamate 99%
Benzyl cinnamate
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
Mw: 238.29
Teplota varu: 195…200 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 33…37 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Číslo MDL: MFCD00004789
Číslo CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥98.5 %