Tlačiť
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
208550250 208551000
ACRO208550250EA 68.59 EUR
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 162…163 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 55…58 °C
Číslo MDL: MFCD00002387
Číslo CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %