Tlačiť
Potassium osmate(VI) dihydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Dipotassium osmate dihydrate
197660025 197665000
ACRO197660025EA 509.91 EUR
ACRO197660025 ACRO197665000
Potassium osmate(VI) dihydrate
Potassium osmate(VI) dihydrate
Vzorec: K₂O₄Os·2H₂O
Mw: 368.45
Číslo MDL: MFCD00149919
Číslo CAS: 10022-66-9
OSN: 3085
ADR: 5.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Violet Crystalline powder
Assay 51.0 to 52.0 % (Os)