Tlačiť
Tosyl-isokyanát 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 74.21 EUR
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Tosyl-isokyanát 96%
Tosyl-isokyanát
Vzorec: C₈H₇NO₃S
Teplota varu: 144 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,29 g/cm³
Teplota vzplanutia: 145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002030
Číslo CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %