Tlačiť
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 299.22 EUR
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Nitrosium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄NO
Mw: 116.81
Teplota tavenia: 250 °C (subl.)
Hustota: 2.185 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011433
Číslo CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
OSN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %