Tlačiť
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167370050 167370100
ACRO167370050EA 68.19 EUR
ACRO167370050 ACRO167370100
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈ClFN₂
Teplota tavenia: 268 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00012934
Číslo CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %