Tlačiť
3-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
167350050 167350250
ACRO167350050EA 121.94 EUR
ACRO167350050 ACRO167350250
3-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Teplota tavenia: 225…231 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012933
Číslo CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
OSN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %