Tlačiť
4-Bromophenylhydrazinium chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
162310100 162310500
ACRO162310100EA 124.35 EUR
ACRO162310100 ACRO162310500
4-Bromophenylhydrazinium chloride 99%
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Teplota tavenia: 210…215 °C
Číslo MDL: MFCD00012941
Číslo CAS: 622-88-8
OSN: 3261
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %