Tlačiť
2-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, (2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
149140050 149140250
ACRO149140050EA 40.51 EUR
ACRO149140050 ACRO149140250
2-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
2-Chlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈Cl₂N₂
Teplota tavenia: 186…188 °C
Číslo MDL: MFCD00012928
Číslo CAS: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1
OSN: 3077
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light pink to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.9° to -3.9° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
Residual solvents ≤15.0 % EtOAc