2-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, (2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
149140050
149140250
ACRO149140050EA
40.51
EUR
ACRO149140050
ACRO149140250
2-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
2-Chlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec:
C₆H₈Cl₂N₂ Teplota tavenia: 186…188 °C |
Číslo MDL:
MFCD00012928 Číslo CAS: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 OSN: 3077 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light pink to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
TLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -2.9° to -3.9° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |
Residual solvents | ≤15.0 % EtOAc |