Tlačiť
2-Vinylnaphthalene 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
140900050 140900250
ACRO140900050EA 107.5 EUR
ACRO140900050 ACRO140900250
2-Vinylnaphthalene 97% stabilised
2-Vinylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₀
Teplota varu: 135 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004125
Číslo CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % p-tert-Butylcatechol