Tlačiť
Silver trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
139730050 139730250
ACRO139730050EA 89.45 EUR
ACRO139730050 ACRO139730250
Silver trifluoroacetate 98%
Silver trifluoroacetate
Vzorec: C₂AgF₃O₂
Teplota tavenia: 257…260 °C
Číslo MDL: MFCD00013199
Číslo CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
OSN: 3077
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %