Tlačiť
Oxamic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-2-oxoacetic acid
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 59.28 EUR
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Vzorec: C₂H₃NO₃
Mw: 89.05
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008006
Číslo CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %