Tlačiť
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 40.91 EUR
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006445
Číslo CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %