Tlačiť
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
119620250 119621000
ACRO119620250EA 139.8 EUR
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈F₂O₂S
Mw: 254.26
Teplota tavenia: 97…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000350
Číslo CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %