Tlačiť
Fluoranthene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 60.97 EUR
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoranthene 98%
Fluoranthene
Vzorec: C₁₆H₁₀
Teplota varu: 384 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 109…111 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001184
Číslo CAS: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %