Tlačiť
Chlorodimethylvinylsilane
Dodávateľ: abcr
AB109176.0100 AB109176.0025 AB109176.0250
ABCRAB109176.0100EA 0 EUR
ABCRAB109176.0100 ABCRAB109176.0025 ABCRAB109176.0250
Chlorodimethylvinylsilane
Chlorodimethylvinylsilane
Vzorec: C₄H₉ClSi
Číslo MDL: MFCD00018090
Číslo CAS: 1719-58-0
EINECS: 217-007-1
OSN: 2985
ADR: 3,II