Tlačiť
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromofluorobenzene
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 35.7 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Mw: 175
Teplota varu: 151
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1.593 g/cm³
Teplota vzplanutia: 53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000342
Číslo CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
OSN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %