Tlačiť
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 56.96 EUR
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Teplota varu: 150 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,567 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000326
Číslo CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %