Tlačiť
Láhve, široké hrdlo, PP, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Dodávateľ: VITLAB
101789 101589 101689 101889 101989 102089 102189
215-2980EA 58.56 EUR
215-2980 215-2978 215-2979 215-2981 215-2982 VITL102089 VITL102189
Láhve, široké hrdlo, PP, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PP, transparent.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +125 °C, autoclavable
  • Suitable for use with microwave ovens
Can be used anywhere in the laboratory and for sample collection. Wide opening for rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.