1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B20607.03
B20607.06
B20607.03EA
68.99
EUR
B20607.03
B20607.06
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 138526-69-9
Molecular Formula: C6H2BrF3
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₂BrF₃ Teplota varu: 140 °C Teplota tavenia: < –20 °C Hustota: 1,767 Teplota vzplanutia: 45 °C (113 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070738 Číslo CAS: 138526-69-9 EINECS: 418-480-9 OSN: 1993 ADR: 3,III |