Tlačiť
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 58.56 EUR
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6 g/cm³
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000282
Číslo CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %