Tlačiť
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Difluorobromobenzene
249360100 249360500
ACRO249360100EA 36.14 EUR
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrF₂
Teplota varu: 145 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,708 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000330
Číslo CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %