Tlačiť
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
B21281.14 B21281.22
B21281.14EA 87.44 EUR
B21281.14 B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1435-52-5 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 Flash Point: 101°(213°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 3236451 MDL No.: MFCD00010603
Vzorec: C₆H₃Br₂F
Teplota varu: 216 °C
Teplota tavenia: 33…35 °C
Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010603
Číslo CAS: 1435-52-5