Tlačiť
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
311350010 311350050
ACRO311350010EA 72.6 EUR
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆Br₂F₄
Teplota varu: 198 °C
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 2,23 g/cm³
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039209
Číslo CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %