1,2-Dibromo-4-fluorobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B20935.09
B20935.88
B20935.09EA
146.01
EUR
B20935.09
B20935.88
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene ≥98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2369-37-1
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
MDL No.: MFCD00070780
Vzorec:
C₆H₃Br₂F Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00070780 Číslo CAS: 2369-37-1 EINECS: 219-131-1 |