Tlačiť
2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 60.17 EUR
A16218.14 A16218.22
2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
2-Bromo-4-chlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 695-96-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 2042871 MDL No.: MFCD00002319
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota varu: 230…232 °C
Teplota tavenia: 31…35 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002319
Číslo CAS: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III