Tlačiť
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 34.42 EUR
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota varu: 232…235 °C
Teplota tavenia: 47…50 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002166
Číslo CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
OSN: 3082
ADR: 9,III