Tlačiť
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 113.92 EUR
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
4-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47…51 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002166
Číslo CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %