Tlačiť
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 227.44 EUR
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Vzorec: C₈H₈BrClO
Teplota varu: 150…152 °C (18 mmHg)
Teplota tavenia: 38…39 °C
Teplota vzplanutia: 150 °C
Číslo MDL: MFCD00000617
Číslo CAS: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %