1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07573.09
L07573.18
L07573.09EA
79.42
EUR
L07573.09
L07573.18
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Vzorec:
C₆H₃BrClNO₂ Teplota tavenia: 59…62 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051514 Číslo CAS: 29682-39-1 EINECS: 249-773-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |