Tlačiť
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
167480100 167480500
ACRO167480100EA 60.57 EUR
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
4-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Teplota varu: 264 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007660
Číslo CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %