2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03808.14
L03808.06
L03808.14EA
265.94
EUR
L03808.14
L03808.06
2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 873-38-1
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 127°/20mm
Beilstein Reference: 2802563
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041313
Vzorec:
C₆H₅BrClN Teplota varu: 127 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 63…68 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041313 Číslo CAS: 873-38-1 EINECS: 212-837-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |