Tlačiť
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A19570.06 A19570.14
A19570.06EA 28.36 EUR
A19570.06 A19570.14
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1996-29-8 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 70-72°/11mm Beilstein Reference: 2081083 MDL No.: MFCD00079708
Vzorec: C₆H₃BrClF
Teplota varu: 70…72 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,678
Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079708
Číslo CAS: 1996-29-8