Tlačiť
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12218.09 A12218.18 A12218.30
A12218.09EA 41.32 EUR
A12218.09 A12218.18 A12218.30
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota varu: 316 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 157…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002415
Číslo CAS: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5