2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10103.14
A10103.03
A10103.06
A10103.14EA
199.76
EUR
A10103.14
A10103.03
A10103.06
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-93-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.46
Odour: Odourless
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 2442261
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013982
Vzorec:
C₇H₄BrClO₂ Teplota tavenia: 152…156 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013982 Číslo CAS: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |