Tlačiť
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13449.06 A13449.14
A13449.06EA 64.98 EUR
A13449.06 A13449.14
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 19652-32-5 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 2362159
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota tavenia: 84…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051690
Číslo CAS: 19652-32-5