Tlačiť
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 142.4 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Mw: 191.45
Teplota varu: 196 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 64…67 °C
Hustota: 1.651 g/cm³
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000600
Číslo CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %