Tlačiť
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14026.22 A14026.36
A14026.22EA 71.8 EUR
A14026.22 A14026.36
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 108-37-2 Molecular Formula: C6H4BrCl Formula Weight: 191.46 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5770 Odour: Aromatic Melting Point: -22° Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 1446353 MDL No.: MFCD00000568
Vzorec: C₆H₄BrCl
Teplota varu: 195…196 °C
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1,630
Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000568
Číslo CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8