Tlačiť
1-Bromo-3-chlorobenzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromochlorobenzene
154200250 154201000
ACRO154200250EA 38.67 EUR
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Bromo-3-chlorobenzene 99%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –21,5 °C
Hustota: 1,63 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000568
Číslo CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure