Tlačiť
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
A12056.06 A12056.14
A12056.06EA 44.12 EUR
A12056.06 A12056.14
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1435-50-3 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 118-120°/20mm Beilstein Reference: 1934815 MDL No.: MFCD00018505
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
Teplota varu: 118…120 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 32…36 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018505
Číslo CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9