Tlačiť
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18230.06 A18230.14
A18230.06EA 41.26 EUR
A18230.06 A18230.14
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7355-22-8 Molecular Formula: C7H5BrO4 Formula Weight: 233.02 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 2967526
Vzorec: C₇H₅BrO₄
Mw: 233.02
Teplota tavenia: ∼205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002452
Číslo CAS: 7355-22-8
EINECS: 230-881-9