Tlačiť
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
334890050 334890250
ACRO334890050EA 120.34 EUR
ACRO334890050 ACRO334890250
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Br₃O₃
Teplota varu: 396 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 144…149 °C
Číslo MDL: MFCD00055557
Číslo CAS: 14348-40-4
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %