3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21338.09
B21338.18
B21338.09EA
58.48
EUR
B21338.09
B21338.18
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 14348-41-5
Molecular Formula: C7H5BrO3
Formula Weight: 217.02
Melting Point: 176-178°
MDL No.: MFCD00017547
Vzorec:
C₇H₅BrO₃ Mw: 217.02 Teplota tavenia: 176…178 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017547 Číslo CAS: 14348-41-5 EINECS: 238-299-7 |