Tlačiť
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18361.14 A18361.22
A18361.14EA 82.11 EUR
A18361.14 A18361.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3337-62-0 Molecular Formula: C7H4Br2O3 Formula Weight: 295.93 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 2416147
Vzorec: C₇H₄Br₂O₃
Mw: 295.91
Teplota varu: 365
Teplota tavenia: 269…273 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002548
Číslo CAS: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0