Tlačiť
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 124.57 EUR
A12923.14 A12923.06 A12923.22
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₃
Mw: 207.01
Teplota varu: 341
Teplota tavenia: 265…270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002550
Číslo CAS: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9