Tlačiť
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12653.06 A12653.14
A12653.06EA 102.69 EUR
A12653.06 A12653.14
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 99-58-1 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Odour: Odourless Melting Point: 217-222° Beilstein Reference: 2087585 MDL No.: MFCD00020295
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Teplota tavenia: 217…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020295
Číslo CAS: 99-58-1
EINECS: 202-768-4