Tlačiť
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12261.18 A12261.09 A12261.30
A12261.18EA 212.19 EUR
A12261.18 A12261.09 A12261.30
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 22921-68-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Odour: Odourless Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 639763 MDL No.: MFCD00020214
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Teplota tavenia: 156…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020214
Číslo CAS: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2