Tlačiť
5-Bromoanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
305620050 305620250
ACRO305620050EA 62.09 EUR
ACRO305620050 ACRO305620250
5-Bromoanthranilic acid 97%
5-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 342
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007823
Číslo CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
Merck Index: 13,01389
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %